Få mere at vide
asecos™ Depot PE med Pull-Down Blind - Version Stålstativ
Artikelnummer. 17866356 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Dybde (metrisk):
1050,00 mm
1083,00 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dybde (metrisk)
17866356 1050,00 mm
17856496 1083,00 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17866356 Leverandør asecos™ Leverandørnr. 40061
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Depot PE med Pull-Down Blind er godkendt til sikker opbevaring af vandforurenende stoffer og har en høj modstandsdygtighed over for olier, syrer og baser.
  • Med integreret sump palle
  • Integreret lomme til adgang nedenunder af gaffeltrucks og gaffeltrucks
  • Klar til forankring til jorden (ankersæt valgfri)
  • Sikker opbevaring af små og mellemstore beholdere
  • Reol med galvaniserede reolrammer og 3 hylder
  • Mål hylder B x D (mm): 900 x 800
  • Bæreevne pr. lagerniveau: 250 kg
Tekniske data
Farve Grå
Kapacitet (engelsk) 64,7 gal.
Kapacitet (metrisk) 245 L
Materiale Polyethylen
Type Bortskaffelse kan
Længde (engelsk) 44,88 tommer.
Længde (metrisk) 1140.00 mm
Bredde (engelsk) 44,88 tommer.
Bredde (metrisk) 1140.00 mm
Højde (engelsk) 81,10 tommer.
Højde (metrisk) 2060.00 mm
Dybde (engelsk) 41,34 tommer.
Dybde (metrisk) 1050,00 mm
Vægt (engelsk) 264.55 lb.
Vægt (metrisk) 120 kg