Beskrivelse
- Med integreret sump palle
- Integreret lomme til adgang nedenunder af gaffeltrucks og gaffeltrucks
- Klar til forankring til jorden (ankersæt valgfri)
- Sikker opbevaring af små og mellemstore beholdere
- Reol med PE stativrammer og 3 hylder
- Mål hylder B x D (mm): 900 x 590 (PE)
- Bæreevne pr. lagerniveau: 180 kg
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Grå |
| Kapacitet (engelsk) | 64,7 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 245 L |
| Materiale | Polyethylen |
| Type | Bortskaffelse kan |
| Længde (engelsk) | 44,88 tommer. |
| Længde (metrisk) | 1140.00 mm |
| Bredde (engelsk) | 44,88 tommer. |
| Bredde (metrisk) | 1140.00 mm |
| Højde (engelsk) | 81,10 tommer. |
| Vis mere |