Få mere at vide
asecos™ Depot PE med Pull-Down Blind - Version Tromle
Artikelnummer. 17836586 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Dybde (metrisk):
1050,00 mm
1083,00 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dybde (metrisk)
17836586 1083,00 mm
17836456 1050,00 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17836586 Leverandør asecos™ Leverandørnr. 40065
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Depot PE med Pull-Down Blind er godkendt til sikker opbevaring af vandforurenende stoffer og har en høj modstandsdygtighed over for olier, syrer og baser.
  • Med integreret sump palle
  • Til direkte placering af en tønde på en europalle eller tøndelagring på den valgfrie PE halvpalle
  • Integreret lomme til adgang nedenunder af gaffeltrucks og gaffeltrucks
  • Klar til forankring til jorden (ankersæt valgfri)
Tekniske data
Farve Grå
Kapacitet (engelsk) 64,7 gal.
Kapacitet (metrisk) 245 L
Materiale Polyethylen
Type Bortskaffelse kan
Længde (engelsk) 61,18 tommer.
Længde (metrisk) 1554.00 mm
Bredde (engelsk) 61,18 tommer.
Bredde (metrisk) 1554.00 mm
Højde (engelsk) 77,95 tommer.
Højde (metrisk) 1980.00 mm
Dybde (engelsk) 42,64 tommer.
Dybde (metrisk) 1083,00 mm
Vægt (engelsk) 273.37 lb.
Vægt (metrisk) 124 kg