Få mere at vide
DePeX, 100 ml/Cs, MA: 1824301
Brand: Serva Electrophoresis 1824301
DEPEX 100ML
Sikkerhed og håndtering
- DePeX
Signalord
- Advarsel
Farekategori
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.