Få mere at vide
DEPC-behandlet vand, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 12749660 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
5 x 200 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12749660 5 x 200 mL 1000ml
1 options
Artikelnummer. 12749660 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 112420204
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1600.00 DKK
    1520.17 DKK / 1000ml
    Spare 79.83 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-09-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Water
CAS 7732-18-5
Molekylær formel H2O
Synonym dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
InChI nøgle XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
SMIL O
IUPAC navn oxidan
Molekylvægt (g/mol) 18.015
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
Formel vægt 18.02
Mængde 5 x 200 mL