Få mere at vide
Melford DEPC
Artikelnummer. 30018238
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018238 5 mL
30018237 25 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30018238 Leverandør Melford Leverandørnr. D430605.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Modifikationsreagens for His- og Tyr-rester i proteiner.
Modifikationsreagens for His- og Tyr-rester i proteiner. Inhibitor af nukleaser. DEPC-behandlet vand bruges til håndtering af RNA i laboratoriet for at reducere risikoen for, at RNA nedbrydes af RNaser.
Tekniske data
CAS 1609-47-8
Molekylær formel C6H10O5
Mængde 5 mL