Få mere at vide
Deoxyviolacein, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Deoxyviolacein |
| CAS | 5839-61-2 |
| Molekylær formel | C20 H13 N3 O2 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | (3E)-3-[1,2-Dihydro-5-(1H-indol-3-yl)-2-oxo-3H-pyrrol-3-ylidene]-1,3-dihydro-2H-indol-2-one2H-Indol-2-one |
| InChI formel | InChI=1S/C20H13N3O2/c24-19-13(18-12-6-2-4-8-16(12)22-20(18)25)9-17(23-19)14-10-21-15-7-3-1-5-11(14)15/h1-10,21H,(H,22,25)(H,23,24)/b18-13+ |
| SMIL | O=C1NC(=C/C/1=C/2\C(=O)Nc3ccccc23)c4c[nH]c5ccccc45 |
| IUPAC navn | (3E)-3-[5-(1H-indol-3-yl)-2-oxo-1H-pyrrol-3-ylidene]-1H-indol-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 327.336 |
| Formel vægt | 327.101 |