Få mere at vide
Deoxystreptamine-kanosaminide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Deoxystreptamine-kanosaminide |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H25N3O7/c13-3-1-4(14)11(10(20)7(3)17)22-12-9(19)6(15)8(18)5(2-16)21-12/h3-12,16-20H,1-2,13-15H2/t3-,4+,5+,6-,7+,8+,9+,10-,11-,12+/m0/s1 |
| Formel vægt | 323.1693 |
| Procent renhed | >95% |