missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Deoxysotalol, TRC

Artikelnummer. 30367490
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30367490 10 mg
30355874 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30367490 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD24555010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 16974-42-8
Molekylær formel C12H20N2O2S
Molekylvægt (g/mol) 256.36
Synonym Sotalol Impurity A
IUPAC navn N-(4-(2-(isopropylamino)ethyl)phenyl)methanesulfonamide
SMIL O=S(NC1=CC=C(CCNC(C)C)C=C1)(C)=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Deoxysotalol
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C12H20N2O2S/c1-10(2)13-9-8-11-4-6-12(7-5-11)14-17(3,15)16/h4-7,10,13-14H,8-9H2,1-3H3
Formel vægt 256.12
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.