Få mere at vide
Deoxyribonucleic acid sodium salt, salmon testes
Artikelnummer. 15487059
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15487059 5 g 5g
15477059 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15487059 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J65753.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 68938-01-2 | C17H15BrFNO3 | 50000-100000 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68938-01-2
Molekylær formel C17H15BrFNO3
Molekylvægt (g/mol) 50000-100000
MDL nummer MFCD00130922
InChI nøgle GXZCYECDYOBPGH-UHFFFAOYNA-N
Synonym SS-DNA
PubChem CID 73904662
IUPAC navn (2R)-3-(3-bromphenyl)-2-[[2-(4-fluorphenyl)acetyl]amino]propansyre
SMIL *
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Deoxyribonucleic acid sodium salt
Navn note salmon testes
Farve Hvid
Mængde 5 g
Merck Index 14,2907
Fysisk form Fast stof