Få mere at vide
Deoxyribonucleic acid sodium salt, salmon testes
Artikelnummer. 15477059
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15477059 1 g 1g
15487059 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15477059 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J65753.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 68938-01-2 | C17H15BrFNO3 | 50000-100000 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 68938-01-2
Molekylær formel C17H15BrFNO3
Molekylvægt (g/mol) 50000-100000
MDL nummer MFCD00130922
InChI nøgle GXZCYECDYOBPGH-UHFFFAOYNA-N
Synonym SS-DNA
PubChem CID 73904662
IUPAC navn (2R)-3-(3-bromphenyl)-2-[[2-(4-fluorphenyl)acetyl]amino]propansyre
SMIL *
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Deoxyribonucleic acid sodium salt
Navn note salmon testes
Farve Hvid
Mængde 1 g
Merck Index 14,2907
Fysisk form Fast stof
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.