Få mere at vide
Deoxyribonukleinsyre, natriumsalt (ikke stærkt polymeriseret), 91%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11418531 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11418531 25 g 25g
1 options
Artikelnummer. 11418531 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215227525
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    955.00 DKK
    908.96 DKK / 25g
    Spare 46.04 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Deoxyribonukleinsyrenatriumsalt er blevet brugt i en undersøgelse til at evaluere cytotoksiciteten af enzymhæmmere og absorptionsforstærkere i Caco-2-celler til oral levering af laksecalcitonin
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Deoxyribonucleic acid, Sodium salt
CAS 9007-49-2
Farve Fløde
Analyseprocentområde 91%
Molekylær formel C15H31N3O13P2
MDL nummer MFCD00130921
Mængde 25 g
Synonym nucleic acid, na salt yeast, deoxyribonucleic acid herring sperm , not higly polimerized, 5-amino-2-5-amino-2-hydroxymethyl oxolan-3-yl oxy hydroxy phosphoryl oxy methyl oxolan-3-yl oxy 5-amino-3-hydroxyoxolan-2-yl methoxyphosphinic acid
InChI nøgle AWBASQCACWFTGD-UHFFFAOYNA-N
SMIL *
IUPAC navn [5-amino-2- 5-amino-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-yl]oxy-hydroxyphosphoryl]oxymethyl]oxolan-3-yl] (5-amino-3-hydroxyoxolan-2-yl)methylhydrogenphosphat
Molekylvægt (g/mol) 0.00
PubChem CID 44135672
Fysisk form Pulver