Få mere at vide
Deoxyribonucleic Acid Sodium Salt, Fisher BioReagents
Artikelnummer. p-25437
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
10 g
Emballage:
Amber Glass
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
5g
Artikelnummer. 10502955
Brand: Fisher BioReagents BP2514250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Deoxyribonucleic Acid Sodium Salt is used in several biochemical research applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68938-01-2
Molekylær formel C17H15BrFNO3
Molekylvægt (g/mol) 50000-100000
MDL nummer MFCD00130922
InChI nøgle GXZCYECDYOBPGH-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 73904662
IUPAC navn (2R)-3-(3-bromophenyl)-2-[[2-(4-fluorophenyl)acetyl]amino]propanoic acid
SMIL *
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Deoxyribonucleic Acid Sodium Salt
Navn note From Salmon Sperm
Farve White
Tab ved tørring 14% max.
Emballage Amber Glass
Mængde 250 mg
Formel vægt 6000000
Fysisk form Solid