Få mere at vide
Deoxyribonucleic Acid Sodium Salt, Fisher BioReagents
Beskrivelse
Deoxyribonucleic Acid Sodium Salt is used in several biochemical research applications.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Deoxyribonucleic Acid Sodium Salt |
| Navn note | From Salmon Sperm |
| Farve | White |
| Tab ved tørring | 14% max. |
| Emballage | Amber Glass |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 6000000 |
| Fysisk form | Solid |