Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Deoxyribonukleinsyre Natriumsalt
Artikelnummer. 10762012 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10762012 25 g Glasflaske 25g
10598122 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10762012 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 406250250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 68938-01-2 | C17H15BrFNO3 | 50000-100000 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68938-01-2
Molekylær formel C17H15BrFNO3
Molekylvægt (g/mol) 50000-100000
MDL nummer MFCD00130922
InChI nøgle GXZCYECDYOBPGH-UHFFFAOYNA-N
Synonym DNA sodium salt
PubChem CID 73904662
IUPAC navn (2R)-3-(3-bromphenyl)-2-[[2-(4-fluorphenyl)acetyl]amino]propansyre
SMIL *
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Deoxyribonucleic acid sodium salt
Farve Hvid til Tan
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Grad Ren
Infrarødt spektrum Authentic
Tab ved tørring 18% max.