Få mere at vide
Deoxyribonukleinsyre, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11490992 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 mg
500 mg
1 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
1g
500mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11490992 500 mg 500mg
11480992 50 mg 50mg
11401002 1 g 1g
11428531 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11490992 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219512990
Kemiske identifikatorer
CAS 99675-55-5
Synonym DNA sodium salt, Desoxiribon
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Deoxyribonucleic acid
Farve Hvid
Mængde 500 mg
Formel vægt ≈6,000,000
Fysisk form Pulver