Tekniske data
| Farve | Hvid |
| MDL nummer | MFCD00130918 |
| SMIL | * |
| IUPAC navn | Deoxyribonuclease |
| Molekylvægt (g/mol) | 0.00 |
| Mængde | 10mg |
| Produkttype | Deoxyribonuklease I |
| Form | Pulver |