Få mere at vide
MedChemExpress Deoxypseudouridine
Tekniske data
Tekniske data
| Molekylvægt (g/mol) | 228.2 g/mol |
| Produkttype | Reference compound |
| Indhold og opbevaring | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Renhed | 98.0% |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 37 mg/mL (162.14 mM) |
| CAS | 39967-60-7 |