Få mere at vide
Deoxynojirimycin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Deoxynojirimycin |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO4/c8-2-3-5(10)6(11)4(9)1-7-3/h3-11H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1 |
| Formel vægt | 163.0845 |