Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Deoxynivalenol
Artikelnummer. 18732744
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
18732744 1 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18732744 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 3976/1
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Mycotoxin; potent protein synthesis inhibitor
Tricothecene mycotoxin and potent protein synthesis inhibitor. Exhibits cytotoxic activity in vivo via the ribotoxic stress response. Induces p38-mediated gene expression and apoptosis in leukocytes; activity results in systemic expression of interleukin-6 (IL-6) and other proinflammatory cytokines. Also induces migration of NF-κB into the nucleus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Deoxynivalenol
CAS 51481-10-8
Mængde 1 mg
Molekylær formel C15H20O6
Formel vægt 296.32
Renhed 98%
Molekylvægt (g/mol) 296.32