Få mere at vide
Deoxymannojirimycin Hydrochlorid, TRC
Tekniske data
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Deoxymannojirimycin, Hydrochloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO4.ClH/c8-2-3-5(10)6(11)4(9)1-7-3;/h3-11H,1-2H2;1H/t3-,4-,5-,6-;/m1./s1 |
| Formel vægt | 199.0611 |
| Procent renhed | >95% |