Få mere at vide
Deoxygalactonojirimycin-15N Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Deoxygalactonojirimycin-15N Hydrochloride |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO4.ClH/c8-2-3-5(10)6(11)4(9)1-7-3;/h3-11H,1-2H2;1H |
| Formel vægt | 200.0582 |