Få mere at vide
Deoxygalactonojirimycin-15N Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30361146
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30361146 10 mg
30364330 1 mg
30362005 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30361146 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD23650210MG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1219134-37-8
Molekylær formel C6H14Cl15NO4
Molekylvægt (g/mol) 200.63
Synonym (2R,3S,4R,5S)-2-Hydroxymethyl-3,4,5-piperidinetriol-15N Hydrochloride, Migalastat-15N Hydrochloride
SMIL Cl.OC[C@H]1[15NH]C[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
Specifica
Kemisk navn eller materiale Deoxygalactonojirimycin-15N Hydrochloride
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C6H13NO4.ClH/c8-2-3-5(10)6(11)4(9)1-7-3;/h3-11H,1-2H2;1H
Formel vægt 200.0582
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.