missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Deoxyfuconojirimycin, Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Deoxyfuconojirimycin, Hydrochloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO3.ClH/c1-3-5(9)6(10)4(8)2-7-3;/h3-10H,2H2,1H3;1H/t3-,4+,5+,6-;/m0./s1 |
| Formel vægt | 183.0662 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?