missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Deoxyfuconojirimycin, Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30355222
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30355222 5 mg
30366600 10 mg
30366809 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30355222 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2360005MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 210174-73-5
Molekylær formel C6 H13 N O3 . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 183.63
Synonym 3,4,5-Piperidinetriol, 2-methyl-, hydrochloride (1:1), (2S,3R,4S,5R)-, 3,4,5-Piperidinetriol, 2-methyl-, hydrochloride, (2S,3R,4S,5R)- (9CI), 1,5-Dideoxy-1,5-imino-L-fucitol hydrochloride, Deoxyfuconojirimycin hydrochloride, (2S,3R,4S,5R)-2-Methyl-3,4,5-trihydroxypiperidine hydrochloride, (2S,3R,4S,5R)-2-Methylpiperidine-3,4,5-triol hydrochloride
IUPAC navn (2S,3R,4S,5R)-2-methylpiperidine-3,4,5-triol;hydrochloride
SMIL Cl.C[C@@H]1NC[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Deoxyfuconojirimycin, Hydrochloride
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C6H13NO3.ClH/c1-3-5(9)6(10)4(8)2-7-3;/h3-10H,2H2,1H3;1H/t3-,4+,5+,6-;/m0./s1
Formel vægt 183.0662
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.