Få mere at vide
Deoxyepinephrine Sulfate, LoGiCal
Artikelnummer. 30457818
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30457818 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30457818 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR3041.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Deoxyepinephrine Sulfate
CAS 501-15-5
Analyt- eller komponentnavne Deoxyepinephrine Sulfate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel 2 C9 H13 N O2 . H2 O4 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 4-[2-(Methylamino)ethyl]-1,2-benzenediol Sulfate, 4-[2-(methylamino)ethyl]pyrocatechol sulfate, 3,4-Dihydroxyphenylethylamine Sulfate, Methyl[b-(3,4-dihydroxyphenyl)ethyl]amine Sulfate, Desoxyepinephrine Sulfate, Desoxyepinephrine Sulphate
InChI formel InChI=1S/2C9H13NO2.H2O4S/c2*1-10-5-4-7-2-3-8(11)9(12)6-7;1-5(2,3)4/h2*2-3,6,10-12H,4-5H2,1H3;(H2,1,2,3,4)
Løsningstype Neat
SMIL CNCCc1ccc(O)c(O)c1.CNCCc2ccc(O)c(O)c2.OS(=O)(=O)O
IUPAC navn 4-[2-(methylamino)ethyl]benzene-1,2-diol;sulfuric acid
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 432.49
Mængde 10 mg
Formel vægt 432.1566 g/mol