Få mere at vide
Deoxyepinephrine Sulfate, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Deoxyepinephrine Sulfate |
| CAS | 501-15-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Deoxyepinephrine Sulfate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | 2 C9 H13 N O2 . H2 O4 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 4-[2-(Methylamino)ethyl]-1,2-benzenediol Sulfate, 4-[2-(methylamino)ethyl]pyrocatechol sulfate, 3,4-Dihydroxyphenylethylamine Sulfate, Methyl[b-(3,4-dihydroxyphenyl)ethyl]amine Sulfate, Desoxyepinephrine Sulfate, Desoxyepinephrine Sulphate |
| InChI formel | InChI=1S/2C9H13NO2.H2O4S/c2*1-10-5-4-7-2-3-8(11)9(12)6-7;1-5(2,3)4/h2*2-3,6,10-12H,4-5H2,1H3;(H2,1,2,3,4) |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CNCCc1ccc(O)c(O)c1.CNCCc2ccc(O)c(O)c2.OS(=O)(=O)O |
| Vis mere |