Få mere at vide
Deoxydihydroartemisinin (Alpha,Beta Mixture), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Deoxydihydroartemisinin (alpha,beta Mixture) |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H24O4/c1-8-4-5-11-9(2)12(16)17-13-15(11)10(8)6-7-14(3,18-13)19-15/h8-13,16H,4-7H2,1-3H3/t8-,9-,10+,11+,12?,13+,14-,15-/m1/s1 |
| Formel vægt | 268.1675 |