Få mere at vide
MedChemExpress Deoxycytidine triphosphate
Artikelnummer. p-200104409
Encompass_Preferred
Mængde:
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
Artikelnummer. 16499876
Brand: MedChemExpress HY101400
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Deoxycytidine triphosphate (dCTP) is a nucleoside triphosphate that can be used for DNA synthesis. Deoxycytidine triphosphate has many applications, such as real-time PCR, cDNA synthesis, and DNA sequencing.
Tekniske data
CAS 2056-98-6
Indhold og opbevaring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Produkttype Biochemical Assay Reagents
Mængde 50 mg
Forsendelsestilstand Room temperature
Synonym dCTP ∣ 2′-Deoxycytidine-5′-triphosphate
Molekylvægt (g/mol) 467.16 g/mol
Opløselighed H2O : 50 mg/mL (107.03 mM; Need ultrasonic)
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.