missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Deoxycorticosterone 21-Glucoside, TRC

Artikelnummer. 30361901
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30361901 50 mg
30352210 5 mg
30356634 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30361901 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD23270850MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 4319-56-6
Molekylær formel C27H40O8
Molekylvægt (g/mol) 492.6
Synonym Deoxycorticosterone Glucoside, Deoxycorticosterone beta-D-Glucopyranoside, 21-(beta-D-Glucopyranosyloxy)pregn-4-ene-3,20-dione, 11-Deoxycorticosterone 21-Glucoside, 11-Deoxycorticosterone Glucoside
SMIL C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2C(=O)CO[C@@H]5O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Deoxycorticosterone 21-Glucoside
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C27H40O8/c1-26-9-7-15(29)11-14(26)3-4-16-17-5-6-19(27(17,2)10-8-18(16)26)20(30)13-34-25-24(33)23(32)22(31)21(12-28)35-25/h11,16-19,21-25,28,31-33H,3-10,12-13H2,1-2H3
Formel vægt 492.2723
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.