Få mere at vide
Deoxycorticosterone 21-Glucoside, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Deoxycorticosterone 21-Glucoside |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H40O8/c1-26-9-7-15(29)11-14(26)3-4-16-17-5-6-19(27(17,2)10-8-18(16)26)20(30)13-34-25-24(33)23(32)22(31)21(12-28)35-25/h11,16-19,21-25,28,31-33H,3-10,12-13H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 492.2723 |