Få mere at vide
Deoxycholsyre, TRC
Artikelnummer. 30007481
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30007481 10 g
30005826 25 g
17951585 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30007481 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD23264510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 83-44-3
Molekylær formel C24 H40 O4
Molekylvægt (g/mol) 392.57
Synonym Cholan-24-oic acid, 3,12-dihydroxy-, (3α,5β,12α)-, 5β-Cholan-24-oic acid, 3α,12α-dihydroxy- (8CI), (3α,5β,12α)-3,12-Dihydroxycholan-24-oic acid, 17β-[1-Methyl-3-carboxypropyl]-etiocholane-3α,12α-diol, 3α,12α-Dihydroxy-5β-cholan-24-oic acid, 3α,12α-Dihydroxy-5β-cholanic acid, 3α,12α-Dihydroxy-5β-cholanoic acid, 3α,12α-Dihydroxycholanic acid, 5β-Cholanic acid-3α,12α-diol, 5β-Deoxycholic acid, 7-Deoxycholic acid, ATX 101, Cholerebic, Cholic acid, deoxy-, Cholorebic, Degalol, Deoxycholatic acid, Deoxycholic acid, Desoxycholic acid, Droxolan, Kybella, NSC 8797, Pyrochol, Septochol
IUPAC navn (4R)-4-[(3R,5R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,12-dihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentansyre
SMIL C[C@H](CCC(=O)O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Deoxycholic Acid (Choleic Acid)
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C24H40O4/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+,23+,24-/m1/s1
Formel vægt 392.2927