Få mere at vide
Deoxycholic acid, sodium salt, 99%, extra pure
Artikelnummer. 10104560 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10104560 25 g Glasflaske 25g
10732451 100 g Glasflaske 100g
10562904 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10104560 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 218590250
Request Bulk or Custom Format
Deoxycholic acid, sodium salt, CAS # 302-95-4, also designed as sodium deoxycholate, is a biological anionic bile acid detergent that is especially useful for disrupting and dissociating protein interactions. | CAS: 302-95-4 | C24H39NaO4 | 414.56 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • Deoxycholsyrenatriumsaltet er et galdesyrekoleretisk og anionisk detergent, der tillader opløseliggørelse af fedtstoffer til intestinal absorption
  • Forbindelsen er et mellemprodukt i produktionen af kortikosteroider
  • I dyremodeller er det blevet vist, at denne forbindelse kan fremme tyrosinphosphorylering afβ -catenin og dets translokation til kernen, hvilket fremmer aktiveringen afβ -catenin signalering
Applikationer
  • Deoxycholsyre er hovedsageligt nyttig til ekstraktion af membranreceptorer, andre plasmamembranproteiner, kerneisolering, solubilisering og isolering af fedtstoffer og nogle komponenter af biologiske membraner (i aktiv tilstand)
  • Det er blevet brugt til kemiske anvendelser, hovedsageligt til eluering eller regenerering af specifikke typer affinitetssøjler. Endvidere kan denne forbindelse anvendes til at forhindre ikke-specifik binding i affinitetskromatografi.
  • Det er blevet anvendt til fremstilling af proteinekstrakter til immunblotting og immunpræcipitation af radioaktivt mærkede proteiner
  • Deoxycholsyre, natriumsalt anbefales også til at fjerne endotoksiner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 302-95-4
Molekylær formel C24H39NaO4
Molekylvægt (g/mol) 414.56
MDL nummer MFCD00064139
InChI nøgle FHHPUSMSKHSNKW-SMOYURAASA-M
Synonym sodium deoxycholate
PubChem CID 91810855
SMIL [Na+].[H][C@@]12CC[C@H]([C@H](C)CCC([O-])=O)[C@@]1(C)[C@@H](O)C[C@@]1([H])[C@@]2([H])CC[C@]2([H])C[C@H](O)CC[C@]12C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Deoxycholic acid, sodium salt
Farve Hvid til cremet
pH 7.5 to 10 (5% aq. soln.)
Tab ved tørring 5% max. (2 g, 105°C, 4 hrs)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Beilstein 10, III, 1642
Merck Index 14, 2899
Specifik rotation +42° to +46° (20°C, 589nm) (c=2, water)
IUPAC navn natrium;(4R)-4-[(3R,5R,8R,10S,12S,13R,17R)-3,12-dihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecapenta-hydro-1H-cyclopentahydro-1H-cyclopentahydro-1H-
Formel vægt 414.58
Procent renhed 98.5 to 102% (on dry substance)
Grad Ekstra ren
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Deoxycholic acid, sodium salt
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.