missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Deoxycholic Acid-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Deoxycholic Acid-d5 |
| CAS | 52840-14-9 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C24H35D5O4 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | 3α,12α-Dihydroxy-5β-cholanic Acid-d5, 3α,12α-Dihydroxy-5β-cholanoic Acid-d5, 3α,12α-Dihydroxycholanic Acid-d5, 5β-Cholanic Acid-3α,12α-diol-d5, 5β-Deoxycholic Acid-d5, 7-Deoxycholic Acid-d5, Cholerebic-d5, Cholorebic-d5, Degalol-d5, Deoxycholatic Acid-d5, Deoxycholatic Acid-d5, Desoxycholic Acid-d5, Droxolan-d5, NSC 8797-d5, Pyrochol-d5, Septochol-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C24H40O4/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15-,16-,17?,18-,19+,20?,21+,23+,24-/m1/s1/i10D2,12D2,16D |
| SMIL | O[C@]1([2H])C([2H])([2H])C[C@@]2(C)[C@@](CCC3C2C[C@H](O)[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@@H]4[C@@H](CCC(O)=O)C)([H])C1([2H])[2H] |
| Molekylvægt (g/mol) | 397.6 |
| Formel vægt | 397.324 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?