Få mere at vide
MP Biomedicals™ Deoxycholsyre, natriumsalt
Artikelnummer. 11496292 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11496292 100 g 100g
11486292 25 g 25g
11406302 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11496292 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 0210290680
Deoxycholsyre, natriumsalt er et anionisk detergent, der bruges til at solubilisere membranbundne proteiner.
  • Deoxycholsyre, natriumsalt er et anionisk detergent, der er nyttigt til ekstraktion af membranreceptorer og andre plasmamembranproteiner og til kerneisolering.
  • Deoxycholsyre er blevet brugt i en modificeret procedure til at genvinde 40 til 80 % af et protein fra en 1μ g/ml opløsning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Hvid
Produkttype Detergent
CAS 302-95-4
Molekylær formel C24H39NaO4
Formel vægt 414.55
MDL nummer MFCD00064139
Form Pulver
InChI nøgle FHHPUSMSKHSNKW-SMOYURAASA-M
SMIL [Na+].[H][C@@]12CC[C@H]([C@H](C)CCC([O-])=O)[C@@]1(C)[C@@H](O)C[C@@]1([H])[C@@]2([H])CC[C@]2([H])C[C@H](O)CC[C@]12C
IUPAC navn sodium (4R)-4-[(1R,3aS,3bR,5aR,7R,9aS,9bS,11S,11aR)-7,11-dihydroxy-9a,11a-dimethyl-hexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-1-yl]pentanoate
Molekylvægt (g/mol) 414.56
Mængde 100 g
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Deoxycholic Acid Sodium Salt Monohydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium 3-alpha, 12-alpha-dihydroxy-5-holan-24-oate
Medmindre andet er angivet, kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte menneskelig brug.