Få mere at vide
Deoxybenzoin Oxim, TRC
Artikelnummer. 30365044
Skift visning
Mængde:
250 mg
2.5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30365044 2.5 g
30356190 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30365044 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2322502.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26306-06-9
Molekylær formel C14 H13 N O
Molekylvægt (g/mol) 211.26
Synonym N-(1,2-Diphenylethylidene)hydroxylamine, (1Z)-1,2-Diphenyl-ethanone Oxime
IUPAC navn (NZ)-N-(1,2-diphenylethyliden)hydroxylamin
SMIL O\N=C(\Cc1ccccc1)/c2ccccc2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Deoxybenzoin Oxime
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C14H13NO/c16-15-14(13-9-5-2-6-10-13)11-12-7-3-1-4-8-12/h1-10,16H,11H2/b15-14-
Formel vægt 211.0997