missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Deoxyarbutin, TRC

Artikelnummer. 30354436
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30354436 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30354436 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD23210550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Deoxyarbutin
CAS 53936-56-4
Molekylær formel C11H14O3
Mængde 50 mg
Synonym Deoxyarbutin, Phenol, 4-[(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy]-, 4-[(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy]phenol, 4-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yloxy)phenol, 4-Hydroxyphenyl tetrahydropyranyl ether, 4-[(2-Tetrahydropyranyl)oxy]phenol, Deoxyarbutin, 4-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yloxy)phenol, 4-Hydroxyphenyl tetrahydropyranyl Ether, 4-[(2-Tetrahydropyranyl)oxy]phenol
InChI formel InChI=1S/C11H14O3/c12-9-4-6-10(7-5-9)14-11-3-1-2-8-13-11/h4-7,11-12H,1-3,8H2
SMIL Oc1ccc(OC2CCCCO2)cc1
IUPAC navn 4-(oxan-2-yloxy)phenol
Molekylvægt (g/mol) 194.23
Formel vægt 194.0943
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.