Få mere at vide
Deoxyarbutin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16472276
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16472276 500 mg -
16468766 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16472276 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1461
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Deoxyarbutin is a new effective lighten ingredient, can effectively inhibit tyrosinase activity and melanin synthesis to get significant and lasting lightening effect.
Deoxyarbutin is a new effective lighten ingredient, can effectively inhibit tyrosinase activity and melanin synthesis to get significant and lasting lightening effect.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Deoxyarbutin
CAS 53936-56-4
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C11H14O3
Mængde 500 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (514.85 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMIL OC1=CC=C(OC2CCCCO2)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 194.23
Formel vægt 194.23
Procent renhed 97.35%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism