Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Deoxyarbutin
Artikelnummer. 17281312 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17281312 25 g
17271312 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17281312 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 467600250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 53936-56-4 | C11H14O3, C11H14O3 | 194.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 53936-56-4
Molekylær formel C11H14O3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Deoxyarbutin
Mængde 25 g
Formel vægt 194.23
MDL nummer MFCD09970981
InChI nøgle GFBCWCDNXDKFRH-UHFFFAOYNA-N
SMIL OC1=CC=C(OC2CCCCO2)C=C1
IUPAC navn 4-(oxan-2-yloxy)phenol
Molekylvægt (g/mol) 194.23