Få mere at vide
Deoxy Venlafaxine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | deoxy Venlafaxine |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H27NO/c1-18(2)13-17(14-7-5-4-6-8-14)15-9-11-16(19-3)12-10-15/h9-12,14,17H,4-8,13H2,1-3H3 |