Få mere at vide
Deoxy Ketoprofen, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Deoxy Ketoprofen |
| CAS | 73913-48-1 |
| Molekylær formel | C16 H16 O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | α-Methyl-3-(phenylmethyl)benzeneacetic Acid, Deoxyketoprofen, α-(3-Benzylphenyl)propionic acid, (2RS)-2-(3-Benzylphenyl)propanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16O2/c1-12(16(17)18)15-9-5-8-14(11-15)10-13-6-3-2-4-7-13/h2-9,11-12H,10H2,1H3,(H,17,18) |
| SMIL | CC(C(=O)O)c1cccc(Cc2ccccc2)c1 |
| IUPAC navn | 2-(3-benzylphenyl)propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 240.3 |
| Formel vægt | 240.115 |