Få mere at vide
Deoxy Epinephrin Hydrochlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Deoxy Epinephrine hydrochloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13NO2.ClH/c1-10-5-4-7-2-3-8(11)9(12)6-7;/h2-3,6,10-12H,4-5H2,1H3;1H |
| Formel vægt | 203.0713 |
| Procent renhed | >95% |