Få mere at vide
Deoxy Epinephrin Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30005429
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30005429 250 mg -
30008376 2.5 g 2.5g
30004169 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30005429 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD232920250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62-32-8
Molekylær formel C9 H13 N O2 . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 203.67
Synonym 1,2-Benzenediol, 4-[2-(methylamino)ethyl]-, hydrochloride (1:1), 1,2-Benzenediol, 4-[2-(methylamino)ethyl]-, hydrochloride (9CI), Pyrocatechol, 4-[2-(methylamino)ethyl]-, hydrochloride (8CI), 3,4-Dihydroxyphenylethylmethylamine hydrochloride, 4-(2-Methylaminoethyl)-1,2-benzenediol hydrochloride, 4-(2-Methylaminoethyl)pyrocatechol hydrochloride, Deoxyepinephrine hydrochloride, Ephinine hydrochloride, Epinine hydrochloride, Methyl[β-(3,4-dihydroxyphenyl)ethyl]amine hydrochloride, Methyldopamine hydrochloride, N-Methyldopamine hydrochloride
IUPAC navn 4-[2-(methylamino)ethyl] benzen-1,2-diol; hydrochlorid
SMIL Cl.CNCCc1ccc(O)c(O)c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Deoxy Epinephrine hydrochloride
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C9H13NO2.ClH/c1-10-5-4-7-2-3-8(11)9(12)6-7;/h2-3,6,10-12H,4-5H2,1H3;1H
Formel vægt 203.0713
Procent renhed >95%