missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Deoxy Donepezil Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30364601
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30364601 50 mg
30360425 25 mg
30352848 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30364601 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD23262550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1034439-57-0
Molekylær formel C24 H31 N O2 . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 401.97
IUPAC navn 1-benzyl-4-[(5,6-dimethoxy-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)methyl]piperidine;hydrochloride
SMIL Cl.COc1cc2CC(CC3CCN(Cc4ccccc4)CC3)Cc2cc1OC

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Deoxy Donepezil Hydrochloride
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C24H31NO2.ClH/c1-26-23-15-21-13-20(14-22(21)16-24(23)27-2)12-18-8-10-25(11-9-18)17-19-6-4-3-5-7-19;/h3-7,15-16,18,20H,8-14,17H2,1-2H3;1H
Formel vægt 401.2122
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.