Få mere at vide
Deoxy Kortikosteronacetat, TRC
Artikelnummer. 30353411
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30353411 10 g
1 options
Artikelnummer. 30353411 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD23259510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Deoxycorticosterone acetate
CAS 56-47-3
Molekylær formel C23 H32 O4
Mængde 10 g
Synonym Desoxycortone acetate, 3,20-Dioxopregn-4-en-21-yl acetate, 11-Deoxycorticosterone, acetate, Pregn-4-ene-3,20-dione, 21-hydroxy-, acetate, 11-Deoxycorticosterone 21-acetate, 11-Desoxycorticosterone acetate, 21-Acetoxy-3,20-diketopregn-4-ene, 21-Acetoxypregn-4-en-3,20-dione, 21-Acetoxypregn-4-ene-3,20-dione, 21-Hydroxypregn-4-ene-3,20-dione 21-acetate, 21-Hydroxypregn-4-ene-3,20-dione acetate, 21-Hydroxyprogesterone 21-acetate, 4-Pregnene-3,20-dione 21-acetate, 4-Pregnene-3,20-dione-21-ol acetate, Arcort, Bio-Corten, Cortacet, Cortate, Cortenil, Cortesan, Cortexone acetate, Cortifar, Cortigen, Cortinaq, Cortiron, Cortivis, Cortixyl, DCA, DOC acetate, DOCA, Decorten, Decortin, Decosteron, Decosterone, Decostrate, Deoxycorticosterone 21-acetate, Deoxycorticosterone acetate, Descorterone, Descotone, Desoxycorticosterone acetate, Desoxycortone acetate, Dorcostrin, Doxo, Doxycamon, Krinocorts, NSC 9567, Ocriten, Ocritena, Percorten, Percotol, Primocort, Primocortan, Sincortex, Steraq, Syncort, Syncorta, Syncortyl, Unidocan
InChI formel InChI=1S/C23H32O4/c1-14(24)27-13-21(26)20-7-6-18-17-5-4-15-12-16(25)8-10-22(15,2)19(17)9-11-23(18,20)3/h12,17-20H,4-11,13H2,1-3H3/t17-,18-,19-,20+,22-,23-/m0/s1
SMIL CC(=O)OCC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
IUPAC navn [2-[(8S,9S,10R,13S,14S,17S)-10,13-dimethyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] acetat
Molekylvægt (g/mol) 372.5
Formel vægt 372.2301