missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Deoxy Blebbistatin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Deoxy Blebbistatin |
| CAS | 856925-72-9 |
| Molekylær formel | C18 H16 N2 O |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 4H-Pyrrolo[2,3-b]quinolin-4-one, 1,2,3,9-tetrahydro-6-methyl-1-phenyl-, 1,2,3,9-Tetrahydro-6-methyl-1-phenyl-4H-pyrrolo[2,3-b]quinolin-4-one, Deoxy blebbistatin, Deoxyblebbistatin |
| InChI formel | InChI=1S/C18H16N2O/c1-12-7-8-14-16(11-12)19-18-15(17(14)21)9-10-20(18)13-5-3-2-4-6-13/h2-8,11,15H,9-10H2,1H3 |
| SMIL | Cc1ccc2C(=O)C3CCN(C3=Nc2c1)c4ccccc4 |
| IUPAC navn | 7-methyl-1-phenyl-3,3a-dihydro-2H-pyrrolo[2,3-b]quinolin-4-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 276.33 |
| Formel vægt | 276.1263 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?