missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Deoxy Blebbistatin, TRC

Artikelnummer. 30364106
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30364106 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30364106 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD23255050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Deoxy Blebbistatin
CAS 856925-72-9
Molekylær formel C18 H16 N2 O
Mængde 50 mg
Synonym 4H-Pyrrolo[2,3-b]quinolin-4-one, 1,2,3,9-tetrahydro-6-methyl-1-phenyl-, 1,2,3,9-Tetrahydro-6-methyl-1-phenyl-4H-pyrrolo[2,3-b]quinolin-4-one, Deoxy blebbistatin, Deoxyblebbistatin
InChI formel InChI=1S/C18H16N2O/c1-12-7-8-14-16(11-12)19-18-15(17(14)21)9-10-20(18)13-5-3-2-4-6-13/h2-8,11,15H,9-10H2,1H3
SMIL Cc1ccc2C(=O)C3CCN(C3=Nc2c1)c4ccccc4
IUPAC navn 7-methyl-1-phenyl-3,3a-dihydro-2H-pyrrolo[2,3-b]quinolin-4-one
Molekylvægt (g/mol) 276.33
Formel vægt 276.1263
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.