Få mere at vide
Deoxy-Bigchap, TRC
Artikelnummer. 30351319
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30351319 5 g
1 options
Artikelnummer. 30351319 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2325005G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Deoxy-Bigchap
CAS 86303-23-3
Molekylær formel C42 H75 N3 O15
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C42H75N3O15/c1-22(26-9-10-27-25-8-7-23-18-24(48)12-13-41(23,2)28(25)19-31(51)42(26,27)3)6-11-32(52)45(16-4-14-43-39(59)37(57)35(55)33(53)29(49)20-46)17-5-15-44-40(60)38(58)36(56)34(54)30(50)21-47/h22-31,33-38,46-51,53-58H,4-21H2,1-3H3,(H,43,59)(H,44,60)/t22-,23-,24-,25+,26-,27+,28+,29-,30-,31+,33-,34-,35+,36+,37-,38-,41+,42-/m1/s1
SMIL C[C@H](CCC(=O)N(CCCNC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)CCCNC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
IUPAC navn (2R,3S,4R,5R)-N-[3-[[(4R)-4-[(3R,5R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,12-dihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoyl]-[3-[[(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoyl]amino]propyl]amino]propyl]-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanamid
Molekylvægt (g/mol) 862.06
Formel vægt 861.5198