Få mere at vide
Densitetsstandarder (25° C), Paragon Scientific™
Tæthed:
0,6552 g/ml (25 °C)
0,7223 g/ml (25 °C)
0,775 g/ml (25 °C)
0,8349 g/ml (25 °C)
0,8678 g/ml (25 °C)
0,934 g/ml (25 °C)
0,9803 g/ml (25 °C)
1,0242 g/ml (25 °C)
1,0657 g/ml (25 °C)
1,1233 g/ml (25 °C)
1,1869 g/ml (25 °C)
1,2819 g/ml (25 °C)
1,6143 g/ml (25 °C)
Pakningsstørrelse:
60ml
Beskrivelse
- Dobbelt certificeret til ISO 17025 / ISO 17034 under vores UKAS-akkreditering
- Certificeret i henhold til primær niveau ASTM D1480 metode
- Sikrer fuld overholdelse af ASTM og IP-testmetodeprotokoller.
- Leveres i manipulationssikker emballage med 2 års holdbarhed.
- Fuldt sporbar til internationale standarder.
- Leveres med MSDS.
- Sikkerhedsindpakning, der er åbenbar.
- Fremstillet i Storbritannien
Tekniske data
Tekniske data
| Tæthed | 1,6143 g/ml (25 °C) |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025, UKAS ISO 17034 |
| Mængde | 60 mL |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- DEN25-13
- Advarsel
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Angivne nominelle værdier