Få mere at vide
Densitetsstandarder (25° C), Paragon Scientific™
Artikelnummer. 13470509
Tæthed:
0,6552 g/ml (25 °C)
0,7223 g/ml (25 °C)
0,775 g/ml (25 °C)
0,8349 g/ml (25 °C)
0,8678 g/ml (25 °C)
0,934 g/ml (25 °C)
0,9803 g/ml (25 °C)
1,0242 g/ml (25 °C)
1,0657 g/ml (25 °C)
1,1233 g/ml (25 °C)
1,1869 g/ml (25 °C)
1,2819 g/ml (25 °C)
1,6143 g/ml (25 °C)
Pakningsstørrelse:
60ml
Artikelnummer. 13470509
Brand: Paragon Scientific DEN2504
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Paragon ISO 17025 / ISO 17034 certificerede densitetsstandarder er til verifikation af instrumenter, der bruges til at måle tætheden af materialer, der er flydende ved den ønskede testtemperatur inden for området 25 °C
  • Dobbelt certificeret til ISO 17025 / ISO 17034 under vores UKAS-akkreditering
  • Certificeret i henhold til primær niveau ASTM D1480 metode
  • Sikrer fuld overholdelse af ASTM og IP-testmetodeprotokoller.
  • Leveres i manipulationssikker emballage (se standard for holdbarhed).
  • Fremstillet i Storbritannien og tilgængelig fra lager til omgående afsendelse
Tekniske data
Tæthed 0,8349 g/ml (25 °C)
Mængde 60 mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DEN25-04
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
Faresætning
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
Angivne nominelle værdier