Få mere at vide
Densitetsstandarder (25° C), Paragon Scientific™
Tæthed:
0,6552 g/ml (25 °C)
0,7223 g/ml (25 °C)
0,775 g/ml (25 °C)
0,8349 g/ml (25 °C)
0,8678 g/ml (25 °C)
0,934 g/ml (25 °C)
0,9803 g/ml (25 °C)
1,0242 g/ml (25 °C)
1,0657 g/ml (25 °C)
1,1233 g/ml (25 °C)
1,1869 g/ml (25 °C)
1,2819 g/ml (25 °C)
1,6143 g/ml (25 °C)
missing translation for 'unitSize'
60ml
Description
- Dobbelt certificeret til ISO 17025 / ISO 17034 under vores UKAS-akkreditering
- Certificeret i henhold til primær niveau ASTM D1480 metode
- Sikrer fuld overholdelse af ASTM og IP-testmetodeprotokoller.
- Leveres i manipulationssikker emballage med 2 års holdbarhed.
- Fuldt sporbar til internationale standarder.
- Leveres med MSDS.
- Sikkerhedsindpakning, der er åbenbar.
- Fremstillet i Storbritannien
Specifications
Specifications
| Tæthed | 1,2819 g/ml (25 °C) |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025, UKAS ISO 17034 |
| Mængde | 60 mL |
Angivne nominelle værdier